Learn More
Invitrogen™ Kit de expresión de proteínas funcionales MembranePro™
Código de producto. 17173029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17173029 1 Kit 10 reacciones
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17173029 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A11667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00€
    2192.25€ / 10 reacciones
    Ahorro 582.75€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Kit de expresión de proteínas funcionales MembranePro™, 10 rxn
Para los clientes que estudian RCPG y otras proteínas de membrana, MembranePro™ es el sistema listo para usar que suministra proteínas de membrana enriquecidas y funcionales de forma eficiente y fiable. Las ventajas de MembranePro™ incluyen:
  • Las proteínas se muestran en las membranas celulares humanas (o de otros mamíferos)
  • El control de calidad celular y el procesamiento postraslacional de mamíferos ayudan a producir proteínas funcionales
  • Las proteínas brotan como lipopartículas y se recogen fácilmente del medio del cultivo
  • Las lipopartículas se enriquecen con receptores expresados
    El flujo de trabajo MembranePro™ es menos laborioso en comparación con la producción tradicional de fracciones de membrana. En resumen, el protocolo MembranePro™ le permite:
    1. Clonar su gen de interés usando un vector TOPO™
    2. Transfectar con Lipofectamine™ 2000 y el reactivo MembranePro™ en células 293FT
    3. Cosechar lipopartículas 48 h postransfección, concentrar con la mezcla de precipitación MembranePro™
    4. Almacenar lipopartículas a -80 ºC o proceder con ensayos posteriores
    Los productos MembranePro™ se ofrecen en dos configuraciones: como kits de expresión (vector TOPO™, Lipofectamine™ 2000, mezcla de precipitación MembranePro™, reactivo MembranePro™, células 293FT) y como kits de soporte (Lipofectamine™ 2000, mezcla de precipitación MembranePro™, reactivo Membrane Pro™). El kit de expresión solo está disponible en un tamaño de reacción de 10; el kit de soporte está disponible en tamaños de reacción de 10, 60 y 600.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo MembranePro Functional Protein Expression Kit
    Tipo de entrega Partículas similares a virus (VLP)
    Cantidad 1 Kit
    Contenido y almacenamiento El kit contiene:
    •pEF6 V5-His TOPO™ TA Vector Kit para al menos 10 reacciones de clonación TOPO™ (almacenar a -20 °C)
    •3 x 10^6 células 293FT (almacenar en nitrógeno líquido)
    •1 x 75 ml de mezcla de precipitación MembranePro™ (almacenar a temperatura ambiente)
    •1 x 0,3 mg (1 m⁄gml) de reactivo MembranePro™ (almacenar a -20 °C)
    •3 x 0,75 ml de Lipofectamine™ 2000 (almacenar a + 4 °C)
    •Manuales
    Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
    Línea de células 293FT
    Mecanismo de expresión Expresión basada en células
    Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
    Marcador de selección eucariota BsdR
    Sistema de expresión Mamífero
    Tipo de proteína expresada Proteína de membrana
    Línea de productos MembranePro
    Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas de membrana
    Promotor EF-1α