Learn More
Carl Zeiss™ Portaobjetos con membrana
Código de producto. 15350731
Cambiar vista
Click to view available options
Recubrimiento:
Membrana PEN
Cantidad:
100/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Recubrimiento Cantidad Tamaño de la unidad
15350731 Membrana PEN 100/Paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 15350731 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4151909041000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los portaobjetos para microscopio cubiertos por membrana están listos para usarse con un área de marcado blanca.
  • Cubierta de membrana
  • Listo para su uso
  • Zona de rotulación blanca
Especificaciones
Tipo Portaobjetos con membrana
Recubrimiento Membrana PEN
Descripción 1,0 PEN (D) cubierto por membrana PEN
Cantidad 100/Paq.