Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana
Código de producto. 10798473 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
4 cuerpos de membrana, 1 juego de juntas tóricas, electrolito de 25 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10798473 4 cuerpos de membrana, 1 juego de juntas tóricas, electrolito de 25 ml 1 set
1 options
Código de producto. 10798473 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 52200024
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Se utiliza como pieza accesoria para el InPro Familia de sensores de O2. Mettler Toledo™ Kit de membrana para el InPro El sensor de O2 permite una medición en línea confiable del oxígeno disuelto en un amplio espectro de procesos que operan en condiciones estériles/higiénicas.
Las sorprendentes características de los sensores de O2 son:
  • diseño higiénico, capaz de soportar los procedimientos CIP
  • superficies de acero inoxidable con acabado muy pulido
  • esterilizable a vapor y esterilizable en autoclave a temperaturas de hasta 140 °C
  • límite de detección bajo con estabilidad de señal alta
  • juntas tóricas con aprobación la FDA y clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • requisitos de mantenimiento mínimos
  • ISM (gestión de sensor inteligente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de membrana Mettler Toledo
Incluye 4 cuerpos de membrana, 1 juego de juntas tóricas, electrolito de 25 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • O2 electrolyte
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide