Learn More
Veolia Water Systems Membrana de ósmosis inversa
Código de producto. 11904867
Cambiar vista
Click to view available options
Para Prima/Option
Código de producto.
11904867 Para Prima/Option
1 options
Código de producto. 11904867 Proveedor Veolia Water Systems N.º de proveedor LC143
Membranas de OI ricas y robustas, ideales para eliminar contaminantes del agua de menos de 1 nm de diámetro.
  •  Las membranas de OI eliminan los contaminantes del agua que son inferiores a 1 nm de diámetro
  • Normalmente eliminan más del 99 % de la contaminación iónica, la mayoría de la contaminación orgánica y casi toda la contaminación por partículas.
  • Compatible con BIOPURE 7/15, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2
Especificaciones
Caudal 7,5 l/h
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de contaminantes del agua con un diámetro inferior a 1 nm
Para utilizar con (equipo) BIOPURE 7/15, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2
Tipo Membrana de ósmosis inversa