Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Código de producto. 11722597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11722597 5 m cada uno
11732597 30 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11722597 Proveedor Serva Electrophoresis™ N.º de proveedor 4431001
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
MWCO 3.5 kDa
Material Cellulose
Diámetro (métrico) 16 mm
Longitud (métrico) 5 m
Capacidad (métrico) 2 mL/cm
Cantidad 1 Each