Learn More
Memantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Memantine |
| CAS | 19982-08-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H21 N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, 1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl- (8CI), 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 1,3-Dimethyl-5-adamantanamine, 1,3-Dimethyl-5-aminoadamantane, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane, 3,5-Dimethyl-1-adamantanamine, 3,5-Dimethyl-1-adamantylamine, Alzantin, D 145, D 145 (sympathomimetic), DMAA, DRG 0267, Ebixa, Memantina, Memantine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetiladamantan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.3 |
| Mostrar más |