Learn More
Aducto de lactosa memantina, TRC
Código de producto. 30138085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138085 50 mg 50 miligramos
30134265 25 mg 25 miligramos
17949444 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21801050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159637-28-1
Fórmula molecular C24 H41 N O10
Peso molecular (g/mol) 503.58
Sinónimo N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucopyranosylamine
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-6-[(3,5-dimetil-1-adamantil)amino]-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Memantine Lactose Adduct
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H41NO10/c1-22-3-11-4-23(2,8-22)10-24(5-11,9-22)25-20-17(31)16(30)19(13(7-27)33-20)35-21-18(32)15(29)14(28)12(6-26)34-21/h11-21,25-32H,3-10H2,1-2H3/t11?,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20?,21+,22?,23?,24?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.273
Porcentaje de pureza >95%