Learn More
Clorhidrato de Memantina, TRC
Código de producto. 30134216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134216 1 g 1 g
30012055 100 mg 100 miligramos
30012459 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2180001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41100-52-1
Fórmula molecular C12 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.76
Sinónimo Memantine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1)1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (7CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyladamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-aminoadamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride, Akatinol, Axura, Ebix, Ebixia, Ebixza, Mantine, Memantine hydrochloride, Memary, NSC 102290, Namenda, SUN Y7017, from Axura
Nombre IUPAC 3,5-dimetiladamantan-1-amina; hidrocloruro
SMILES Cl.CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Memantine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1441
Porcentaje de pureza >95%