Learn More
Tocris Bioscience™ Memantine hydrochloride
Descripción
Memantine hydrochloride is an an antagonist at the NMDA receptor, binding to the ion channel site. Used in the treatment of Parkinsonism.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Memantine hydrochloride |
| CAS | 41100-52-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C12H22ClN |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.77 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 215.77 |