Learn More
Memantine hydrochloride, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63830.MF
| Cantidad | 50mg |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
| Memantine hydrochloride | |
| C12H22ClN | |
| 50mg | |
| memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl | |
| [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 | |
| 215.77 | |
| CHEBI:64323 |
| 41100-52-1 | |
| MFCD00214336 | |
| 14,5829 | |
| LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen 3,5-dimethyladamantan-1-amine chloride | |
| 181458 | |
| 215.76 |
Seguridad y manipulación
- Memantine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Memantine hydrochloride