Learn More
Clorhidrato de memantina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de memantina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Memantine Hydrochloride |
| CAS | 41100-52-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Memantine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H21 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Memantine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1)1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (7CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyladamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-aminoadamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride, Akatinol, Axura, Ebix, Ebixia, Ebixza, Mantine, Memantine hydrochloride, Memary, NSC 102290, Namenda, SUN Y7017, from Axura |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetiladamantan-1-amina; hidrocloruro |
| Mostrar más |