Learn More
Clorhidrato de memantina-d6, TRC
Código de producto. 30482558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30482558 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21800210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Memantine-d6 Hydrochloride
CAS 1189713-18-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H6 H15 N . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3,5-Di(methyl-d3)-tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine Hydrochloride (1:1), Memantin-d6-Dimethyl
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C12CC3CC(N)(CC(C3)(C1)C([2H])([2H])[2H])C2
Nombre IUPAC 3,5-bis(trideuteriometil)adamantan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 221.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1817
Porcentaje de pureza >95