Learn More
Gibco™ MEM α, nucleósidos, polvo
Código de producto. 10533283 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10533283 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10533283 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11900016
 Artículo restringido
En stock
MEM α, nucleósidos, polvo
El medio esencial mínimo (MEM) α se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas DHFR negativas. MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM α Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Encuentre la formulación correcta con la herramienta de selección de medios
Gibco™ MEM α es una modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico. El MEM α está disponible sin nucleósidos para su uso como un medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. Este producto se ha formulado con sales de Earle.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM α Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de Gibco™ MEM α similar fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11900-024). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
MEM α no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEM α requiere suplementación, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). MEM α utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Las formulaciones de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más detalles).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio esencial mínimo (MEM) alfa
Serum Level Suplementos de suero estándar
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 240 - 290 mOsm/kg
pH entre 3,3 y 3,9
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo de células de mamíferos