Learn More
Gibco™ MEM α, nucleósidos
Código de producto. 11510616 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510616 500 ml 500 ml
11520616 10 x 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11510616 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22571020
 Artículo restringido
En stock
MEM α, nucleósidos
Medio Mínimo Esencial (MEM)α Se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células DHFR negativas transfectadas. MEMα Se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos en suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos primarios de rata y células de melanoma humano. Ofrecemos una variedad de Gibco™ MEMα Modificaciones para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Gibco™ MEMα es una modificación del Medio Mínimo Esencial (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato de sodio, ácido lipoico, B 12 , biotina y ácido ascórbico. MEMα Está disponible sin nucleósidos para su uso como medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. Este producto está elaborado con sales ’de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ MEMα Se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ MEMα Producto elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
MEMα No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEMα requiere suplementación, comúnmente con 10% de suero fetal bovino (FBS). MEMα utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y por lo tanto requiere un entorno de CO2 del 5-10% para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEMα ± Medio
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,4
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio MEM α±, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos, L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico, pH de 7 a 7,4, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 310 mOsm/kg, se utiliza para cultivo d