Learn More
Gibco™ Soluciones de aminoácidos no esenciales MEM (100X)
Código de producto. 11350912 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350912 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11350912 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11140050
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad.
Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids are used as a supplement for cell culture medium, to increase cell growth and viability. Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids contains the same non-essential amino acids found in the standard Minimum Essential Medium (MEM) at a strength of 100X. The complete formulation is available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar de 2–8 °C. Proteja el producto de la luz.
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de aminoácidos
Esterilidad Estéril con filtro
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
pH 0,9
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: amino acids
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.