Learn More
Gibco™ Soluciones de aminoácidos no esenciales MEM (100X)
Código de producto. 12084947 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12084947 100 mL 100 ml
12070346 20 x 100 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12084947 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11140035
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones de aminoácidos MEM (100X) no esenciales
Gibco™ La solución de aminoácidos no esenciales MEM se utiliza como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular, para aumentar el crecimiento y la viabilidad celular. Gibco™ La solución de aminoácidos no esenciales MEM está formulada para contener 100 veces más aminoácidos no esenciales que se encuentran en el medio esencial mínimo estándar (MEM). La formulación completa está disponible.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro .
Sistema de fabricación y calidad con cGMP de doble sitio
Gibco™ La solución de aminoácidos no esenciales MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto de solución de aminoácidos no esenciales MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ISO 13485
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Solución de aminoácidos MEM no esenciales, concentración 100X, 100 ml, líquido, pH de 0 a 2, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, 12 meses de vida útil, temperatura ambiente y envío en condiciones ambientales, utilizado para cultivo celular, cul
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de aminoácidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH 0,9
Cantidad 100 mL
Estado normativo RUO: para uso exclusivo en investigación
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: amino acids