Learn More
Gibco™ Soluciones de aminoácidos no esenciales MEM (100X)
Código de producto. 12070346 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12070346 20 x 100 mL paquete de 20
12084947 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12070346 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11140068
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones de aminoácidos MEM (100X) no esenciales
Gibco™ La solución de aminoácidos no esenciales MEM se utiliza como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular, para aumentar el crecimiento y la viabilidad celular. Gibco™ La solución de aminoácidos no esenciales MEM está formulada para contener 100 veces más aminoácidos no esenciales que se encuentran en el medio esencial mínimo estándar (MEM). La formulación completa está disponible.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro .
Sistema de fabricación y calidad con cGMP de doble sitio
Gibco™ La solución de aminoácidos no esenciales MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto de solución de aminoácidos no esenciales MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ISO 13485
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Solución de aminoácidos no esenciales del MEM, concentración 100X, 20 x 100 ml, líquida, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, 12 meses de vida útil, utilizado para cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Concentración 100 X
Tipo de producto Suplemento de aminoácidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 20 x 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: amino acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.