Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de MEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Gibco™ MEM, desarrollado por Harry Eagle, se basó en su formulación anterior de Basal Medium Eagle (BME). Siguieron muchas otras modificaciones del MEM, incluidas la MEM de Glasgow, la MEMα , DMEM y Modificación de Temin. El MEM está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. Este producto está elaborado con sales de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Fabricación con cGMP en dos sitios
Gibco™ MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Grand Island, Nueva York. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada para ISO Normas 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto MEM fabricado en nuestras instalaciones de Escocia. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. MEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Gibco™ MEM, desarrollado por Harry Eagle, se basó en su formulación anterior de Basal Medium Eagle (BME). Siguieron muchas otras modificaciones del MEM, incluidas la MEM de Glasgow, la MEMα , DMEM y Modificación de Temin. El MEM está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. Este producto está elaborado con sales de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Fabricación con cGMP en dos sitios
Gibco™ MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Grand Island, Nueva York. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada para ISO Normas 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto MEM fabricado en nuestras instalaciones de Escocia. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. MEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio esencial mínimo NEAA |
| Con aditivos | Aminoácidos no esenciales (ANE), Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivo celular, cultivo de células de mamífero, cultivo in vitro |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio esencial mínimo (MEM), NEAA, 500 ml, forma líquida, suplementación con suero estándar, temperatura de almacenamiento entre 2-8 °C, 12 meses de vida útil, sin L-glutamina, HEPES, certificado según las normas ISO 13485, para uso diagnóstico in vit |