Learn More
Thermo Scientific™ MEM for SILAC
Código de producto. 15723992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15723992 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15723992 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.75€
    75.47€ / 500 ml
    Ahorro 11.28€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Analice la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas utilizando estos medios o aditivos para el etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en cultivo celular (SILAC).
El medio Thermo Scientific MEM para está optimizado para su uso con etiquetado de isótopos estables con aminoácidos en cultivo celular (SILAC) para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas (MS).
El etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en el cultivo celular (SILAC) es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados” etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Este medio SILAC se utiliza junto con aminoácidos pesados y ligeros para el marcado isotópico diferencial de células para análisis SILAC. Los medios SILAC suplementados con aminoácidos pesados son capaces de incorporar casi el 100 % de etiquetas en proteínas de células vivas.
Características del medio MEM para SILAC:
  • Flexibilidad: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el marcado de múltiples aminoácidos isotópicos
  • Alta calidad: los medios de cultivo de alta calidad son estériles, no contienen endotoxinas y son compatibles con cultivos celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Medios
Contenido y almacenamiento 1 x 500 ml, almacenar a 2–8 °C
Etiqueta o tinte Isótopo de masa de aminoácido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Material de partida Muestras de proteínas
Tipo de producto final Medio líquido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Formulario Mediciones