Descripción
- El MEM se ha utilizado para el cultivo de una amplia variedad de células cultivadas en monocapas.
- La suplementación opcional de aminoácidos no esenciales (NEAA) a las formulaciones que incorporan sales de Hank o Earle ha ampliado la utilidad de este medio.
- Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Con definición química, Sin material de origen animal |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular MEM |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Solución salina equilibrada de Earle (EBSS), Rojo de fenol, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 100 mL |
| Culture Type | Cultura monocapa |