Descripción
- El Medio Esencial Mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
- El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios.
- Modificado de la siguiente manera:
- Con glucosa
- Con magnesio
- Con sales de Earle
- Con bicarbonato de sodio
- Con Phenol Red
- Sin L-glutamina
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Con definición química, Sin material de origen animal |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular MEM |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glucosa, Magnesio, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS), Bicarbonato sódico, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 500 mL |
| Culture Type | Cultura monocapa |