Descripción
- MEM-Eagle con aminoácidos no esenciales (MEM-NEAA), sin L-glutamina, es uno de los medios sintéticos de crecimiento más utilizados.
- La suplementación opcional con aminoácidos no esenciales (NEAA) en formulaciones que contienen sales de Hank o Eagle amplía la utilidad de este medio.
- El MEM es una modificación de la EMB que contiene mayores concentraciones de nutrientes esenciales.
- El MEM apoya el cultivo de una amplia gama de cultivos celulares monocapa.
- Investigaciones de Eagle y otros demostraron que las adiciones a la formulación original de BME podían soportar un espectro más amplio de células meticulosas en cultivo.
- El MEM incorpora estas modificaciones e incluye concentraciones más altas de aminoácidos para aproximarse más a la composición proteica de las células de mamíferos en cultivo.
- La suplementación con MEM-NEAA proporciona nutrientes que pueden reducir la carga biosintética global sobre los cultivos celulares in vitro.
- Modificado de la siguiente manera:
- Con sales de Earle
- Con aminoácidos no esenciales
- Con Phenol Red
- Sin L-glutamina
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Con definición química, Sin material de origen animal |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular MEM |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Solución salina equilibrada de Earle (EBSS), Aminoácidos no esenciales (ANE), Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 500 mL |
| Culture Type | Cultura monocapa |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?