Learn More
Gibco™ Solución de aminoácidos MEM (50X)
Código de producto. 11580386 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580386 20 x 100 mL paquete de 20
11570386 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11580386 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11130077
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Solución de aminoácidos MEM (50X)
Gibco™ La solución de aminoácidos MEM se utiliza como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular, para aumentar el crecimiento y la viabilidad celular. Gibco™ La solución de aminoácidos MEM está formulada para contener 50 veces los aminoácidos esenciales (excepto L-glutamina) que se encuentran en el Medio Esencial Mínimo estándar (MEM). La formulación completa está disponible.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro .
Sistema de fabricación y calidad con cGMP de dos sitios
Gibco™ La solución de aminoácidos MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto de solución de aminoácidos MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (11130-051). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Solución de aminoácidos del MEM, 20 x 100 ml, líquida, concentración 50X, sin glutamina, almacenar a 2 a 8 °C, condición de envío ambiental, 12 meses de vida útil, para cultivo celular de mamíferos
Concentración 50 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de aminoácidos
Sin aditivos Sin glutamina
Formulación Clorhidrato de L-Arginina, L-cistina, L-histidina clorhidrato-H2O, L-isoleucina, L-leucina, L-lisina clorhidrato, L-metionina, L-fenilalanina, L-treonina, L-triptófano, L-tirosina, L-valina
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 20 x 100 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro