Learn More
Gibco™ Solución de aminoácidos MEM (50X)
Código de producto. 11570386 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570386 100 mL 100 ml
11580386 20 x 100 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11570386 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11130036
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Solución de aminoácidos MEM (50X)
Gibco™ La solución de aminoácidos MEM se utiliza como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular, para aumentar el crecimiento y la viabilidad celular. Gibco™ La solución de aminoácidos MEM está formulada para contener 50 veces los aminoácidos esenciales (excepto L-glutamina) que se encuentran en el Medio Esencial Mínimo estándar (MEM). La formulación completa está disponible.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro .
Sistema de fabricación y calidad con cGMP de dos sitios
Gibco™ La solución de aminoácidos MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto de solución de aminoácidos MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (11130-051). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ISO 13485
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Solución de aminoácidos MEM, concentración 50X, 100 ml, líquido, pH de 0 a 2, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, 12 meses de vida útil, temperatura ambiente y envío en condiciones ambientales, utilizado para cultivo celular, cultivo de células
Concentración 50 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de aminoácidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 0 hasta 2
Cantidad 100 mL
Estado normativo RUO: para uso exclusivo en investigación
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride