Descripción
- MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Con definición química, Sin material de origen animal |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular MEM |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin ribonucleósidos |
| Cantidad | 500 mL |
| Culture Type | Cultura monocapa |