Learn More
Nabertherm™ Horno de fusión con controlador R7
Código de producto. 17307849 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17307849 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 17307849 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor KC0443IENC
Estos hornos de fusión compactos para la fusión de metales no ferrosos y aleaciones son únicos en su clase y tienen una serie de ventajas técnicas.Diseñados como modelos de sobremesa, se pueden utilizar para muchas aplicaciones de laboratorio.
  • Temp. máx. 1400 °C
  • Tamaño de crisol 3 l
  • Diseño compacto de sobremesa, vaciado sencillo del crisol mediante sistema de inclinación con compuerta de gas
  • Controlador R7
Especificaciones
Tipo de controlador R7
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1400 °C