Learn More
BUCHI Instrumentos de punto de fusión y ebullición
Código de producto. 17917990 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Instrumento de punto de fusión automático
Medidor digital de punto de fusión manual
Incluye:
Instrumento de punto de fusión
Instrumento de punto de fusión, Set de calibración; Tubos de punto de fusión (100 uds); Tubos de punto de ebullición (10); Soporte de muestras
Instrumento de punto de fusión, cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100), tubos de punto de ebullición (10), capilar de ebullición (10), portamuestras, herramienta de limpieza, monitor de punto de fusión en CD de demostración, cubierta protectora, USB cable (2 m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Incluye Tamaño de la unidad
17917990 Instrumento de punto de fusión automático Instrumento de punto de fusión, cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100), tubos de punto de ebullición (10), capilar de ebullición (10), portamuestras, herramienta de limpieza, monitor de punto de fusión en CD de demostración, cubierta protectora, USB cable (2 m) cada uno
10499094 Medidor digital de punto de fusión manual Instrumento de punto de fusión cada uno
12782650 Instrumento de punto de fusión automático Instrumento de punto de fusión, Set de calibración; Tubos de punto de fusión (100 uds); Tubos de punto de ebullición (10); Soporte de muestras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17917990 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 051998
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Includes
Cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100 piezas), tubos de punto de ebullición (10 piezas), capilar de ebullición (10 piezas), portamuestras, herramienta de limpieza, CD de demostración del monitor de punto de
Rápido y preciso. BUCHI Los instrumentos de punto de fusión M-560/565 tienen menús y programas simples que son fáciles de navegar en la pantalla LCD intuitiva, con instrumento de video en tiempo real, ya sea manual o automático.
  • Calibración a prueba de fallos con determinación automatizada y almacenamiento de los resultados de la calibración
  • Para determinar automáticamente los puntos de fusión y ebullición
  • Medición y regulación de temperatura muy precisas
  • Reproducibilidad optimizada con embalaje homogéneo del capilar con el cargador de muestras M-569
  • Control de casi cualquier tipo de muestra con la medición del punto de fusión, el punto de ebullición o el punto de fusión por deslizamiento.
  • Doble comprobación de las muestras difíciles mediante la comparación de la medición manual y la automatizada
  • Observación y reproducción de la transición de fase con pantalla a color y grabación de vídeo
  • Software para PC incluido para una fácil gestión de métodos y resultados
  • Cumple con los métodos de la farmacopea (europea, USP, japonesa)
  • Procedimientos completos de IQ/OQ que incluyen compuestos certificados de calibración y comprobación para laboratorios GLP/GMP.
Compliance
Métodos de farmacopea (europea, USP, japonesa); procedimientos completos de IQ/OQ que incluyen compuestos certificados de calibración y comprobación para laboratorios GLP/GMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Instrumento de punto de fusión automático
Fondo (imperial) 14,5 in
Fondo (métrico) 37 cm
Tipo de pantalla TFT
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 150 W
Para utilizar con (aplicación) Determinación del punto de fusión, punto de ebullición y punto de fusión por deslizamiento
Altura (imperial) 7,8 in
Altura (métrico) 20 cm
Incluye Instrumento de punto de fusión, cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100), tubos de punto de ebullición (10), capilar de ebullición (10), portamuestras, herramienta de limpieza, monitor de punto de fusión en CD de demostración, cubierta protectora, USB cable (2 m)
Modelo M-565
Resolución 0,1 °C (temp.)
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 400 °C
Peso (métrico) 4,5 kg
Anchura (imperial) 7,4 in
Anchura (métrico) 19 cm