Learn More
Melfalán, TRC
Código de producto. 30464776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30464776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM216900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melphalan
CAS 148-82-3
Fórmula molecular C13 H18 Cl2 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Melphalan, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-l-phenylalanine, L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, L- (8CI), 3025CB, 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine, 67: PN: WO2010011890 PAGE: 37 claimed protein, Alanine nitrogen mustard, Alkeran, CB 3025, L-PAM, L-Phenylalanine mustard, L-Phenylalanine mustard hydrochloride, L-Sarcolysin, L-Sarcolysine, L-Sarkolysin, Levofalan, Levofolan, Levopholan, Melfalan, Melphalan, NSC 241286, NSC 8806, Phenylalanine mustard, Sarcoclorin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 305.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0745