Learn More
Melphalan, R&D Systems™
Descripción
DNA alkylating agent; induces cytotoxicity through the formation of stable interstrand and intrastrand crosslinks within DNA. Inhibits growth of PC-3 cells (IC50 values are 0.074 and 0.77 μg/ml for sequential dosing and single dosing respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melphalan |
| CAS | 148-82-3 |
| Fórmula molecular | C13H18Cl2N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin |
| Clave InChI | SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 305.199 |
| PubChem CID | 460612 |
| Mostrar más |