Learn More
Clorhidrato de éster metílico de melfalán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melphalan Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 62978-52-3 |
| Fórmula molecular | C14H21Cl3N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester Monohydrochloride, NSC 133726 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c1-20-14(19)13(17)10-11-2-4-12(5-3-11)18(8-6-15)9-7-16;/h2-5,13H,6-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]propanoato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 355.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.0669 |