Learn More
Clorhidrato de melfalán, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de melfalán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melphalan hydrochloride |
| CAS | 7-2-3223 |
| Nombres de analitos o componentes | Melphalan hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 4-[bis(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Hydrochloride (1:1), Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, monohydrochloride, L- (8CI), L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine hydrochloride, Melphalan hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]propanoico;clorhidrato |
| Mostrar más |