Learn More
Melfalán, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15531033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15531033 1 g 1 g
15572343 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15531033 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    164.65€ / 1 g
    Ahorro 26.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
El melfalán, n.° de CAS 148-82-3, pertenece a la clase de mohos de nitrógeno con actividad antineoplásica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El melfalán es un derivado de fenilalanina del moho de nitrógeno con actividad antineoplásica y la capacidad para alquilizar ácidos nucleicos
  • El melfalán alquila el ADN en la posición N-7 de la guanina e induce vínculos de intercadena de ADN, lo que da lugar a la inhibición de la síntesis de ADN/ARN, induciendo citotoxicidad contra las células tumorales que se dividen y las que no se dividen
Aplicaciones
  • El melfalán se ha utilizado en experimentos in vitro para tratar el mieloma múltiple en líneas de células y líneas de células de cáncer de mama
  • En experimentos in vivo con ratas, muestra un potente efecto terapéutico en casos de metástasis pulmonares sarcomatosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-82-3
Fórmula molecular C13H18Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 305.2
Clave InChI SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-cloroetil)amino]fenil]propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melphalan
Punto de fusión 180.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 93% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.2
Porcentaje de pureza 94%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Melphalan
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.