Learn More
N-óxido de melperona, Mikromol™
Código de producto. 30049582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049582 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049582 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0321.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de melperona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melperone N-Oxide
CAS 2724690-02-0
Nombres de analitos o componentes Melperone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 F N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Melperone N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22FNO2/c1-13-8-11-18(20,12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3
SMILES CC1CC[N+]([O-])(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-metil-1-oxidopiperidin-1-io-1-il)butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 279.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1635 g/mol