Learn More
Clorhidrato de Melperona, TRC
Código de producto. 30134400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134400 500 mg 500 miligramos
30005876 50 mg 50 miligramos
30012358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM216800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1622-79-3
Fórmula molecular C16 H22 F N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 299.81
Sinónimo 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-1-butanone, Methylperone Hydrochloride, Flubuperone Hydrochloride, 4-Fluoro-γ-(4-methylpiperidino)butyrophenone Hydrochloride, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone Hydrochloride, Buronil Hydrochloride, FG 5111 Hydrochloride, γ-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-metilpiperidina-1-il)butan-1-one; Cloruro
SMILES Cl.CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melperone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22FNO.ClH/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14;/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1452
Porcentaje de pureza >95%