Learn More
Clorhidrato de melperona-d4 (4-metilpiperidina-2,2,6,6-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melperone-D4 (piperidinyl-2,2,6,6-D4) Hydrochloride |
| CAS | 1219798-80-7 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H18 F N O . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl-2,2,6,6-d4)-1-butanone hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl-2,2,6,6-d4)butan-1-one hydrochloride, Melperone-d4 hydrochloride, Melperone-D4 (piperidinyl-2,2,6,6-D4) Hydrochloride, Melperone-d4 HCl (4-methylpiperidine-2,2,6,6-d4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H22FNO.ClH/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14;/h4-7,13 H,2-3,8-12H2,1H3;1 H/i11D2,12D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C1([2 H])CC(C)CC([2 H])([2 H])N1CCCC(=O)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-4-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-metilpiperidin-1-il)butan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 303.836 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1703 g/mol |
| Mostrar más |