Learn More
Meloxicam, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Meloxicam |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.0347 |
| Porcentaje de pureza | >95% |