Learn More
Meloxicam, TRC
Código de producto. 18070910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070910 25 mg 25 miligramos
18083200 100 mg 100 miligramos
18022810 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21610025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71125-38-7
Fórmula molecular C14 H13 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 351.4
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiozol-2-il)-1,1-dioxi-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meloxicam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0347
Porcentaje de pureza >95%