Learn More
Meloxicam, Mikromol™
Código de producto. 18043110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18043110 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18043110 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0246.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Meloxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Nombres de analitos o componentes Meloxicam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H13 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 351.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351,0347 g/mol