Learn More
Meloxicam, LoGiCal
Código de producto. 30461438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461438 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461438 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0246.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Nombres de analitos o componentes Meloxicam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H13 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 351.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351,0347 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.