Learn More
Impureza de meloxicam 4 (CDBC96SE), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Methylamino)sulfonyl]benzoic acid |
| CAS | 125372-22-7 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Meloxicam Impurity, CDBC96SE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CNS(=O)(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(metilsulfamoil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0252 |