Learn More
Meloxicam-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Meloxicam D3 (2-methyl D3) |
| CAS | 942047-63-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 2H3 H10 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Meloxicam D3 (2-methyl D3), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-(methyl-d3)-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-2-(trideuteriometil)-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 354.42 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?