Learn More
Meloxicam-d3, TRC
Código de producto. 30464651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464651 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30464651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21610210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Meloxicam D3 (2-methyl D3)
CAS 942047-63-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 2H3 H10 N3 O4 S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Meloxicam D3 (2-methyl D3), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-(methyl-d3)-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-2-(trideuteriometil)-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 354.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0536
Porcentaje de pureza >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.