Learn More
Meloxicam-D3 0,1 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meloxicam D3 (2-methyl D3) |
| CAS | 942047-63-4 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C14 2H3 H10 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Meloxicam D3 (2-methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-2-(trideuteriometil)-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 354.42 |
| Mostrar más |