Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101 %
Código de producto. 15559483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15559483 5 g 5 g
15569483 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15559483 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 459550050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71125-38-7
Fórmula molecular C14H13N3O4S2
Peso molecular (g/mol) 351.40
Número MDL MFCD00868752
Clave InChI DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Sinónimo meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-1$l{6},2-benzotiazin-3-carboxamida
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meloxicam
Punto de fusión 255.0°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 hr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 7,5g/L. Other solubilities: 5g/L dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.41
Porcentaje de pureza 99 to 101%