Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Spin Plate Kit for IgG Screening
Código de producto. 11889360 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11889360 2 placas paquete de 2
1 options
Código de producto. 11889360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45208
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Purificación rápida de IgG humana, de ratón y de conejo de suero y otros orígenes con esta alternativa más sencilla a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G.
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Purification Resins y Kits constituyen una alternativa más sencilla y rápida a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G para la purificación de IgG humana, de ratón y de conejo del suero y otros orígenes.
Los kits de purificación de IgG de gel Melon permiten una purificación rápida, sencilla y suave de anticuerpos del suero y otros tipos de muestras. La purificación de anticuerpos con gel Melon se puede realizar con columnas de flujo por gravedad, columnas de centrífuga o cartuchos de cromatografía. La purificación de IgG con gel Melon ahorra tiempo con respecto a los métodos clásicos de proteína A o proteína G sin comprometer la calidad del anticuerpo. En comparación con la purificación de anticuerpos por afinidad con proteína A o proteína G, la purificación de IgG con gel Melon es más sencilla y rápida y proporciona mayores resultados y mayor pureza para una gran variedad de especies de anticuerpos.
Características destacadas:
  • Protocolo simple de un paso: la purificación de IgG con resina de gel Melon no requiere los pasos de unión y lavado, ni los numerosos pasos de elución que sí requieren la proteína A y la proteína G.
  • Purificación rápida: la purificación de anticuerpos del suero es de cuatro a seis veces más rápida que los métodos que se aplican con la proteína A o G.
  • Alta recuperación y pureza: la recuperación de anticuerpos del suero para muchas especies es superior al 90 % con una pureza superior al 80 %
  • Dilución mínima: la necesidad de concentración de anticuerpos antes del almacenamiento o uso es menor.
  • Purificación sólida: los kits de purificación de IgG con gel Melon funcionan con una amplia gama de anticuerpos, incluidos muchos que no se purifican bien si se utiliza la proteína A o la proteína G.
  • Purificación suave: gracias a que las condiciones de elución de anticuerpos no son extremas, la actividad de IgG se mantiene.
  • Soporte reutilizable: la resina de gel Melon se puede utilizar para varias purificaciones de anticuerpos.
  • Disponible en varios formatos: columnas de centrifugación, kits de purificación y cartuchos de cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de placa de centrifugación de gel
Línea de productos Melon
Tipo de columna Resina exclusiva, afinidad
Formato Kit, placa de 96 pocillos
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Descripción Kit de placas de centrifugación de gel Melon para análisis de IgG
Contenido y almacenamiento Contenido del kit:
• 2 placas de centrifugación de 96 pocillos con gel Melon, con 100 µl de gel Melon⁄pocillo (capacidad de purificación: 1 mg de IgG de humano⁄pocillo)
• Tampón de purificación con gel Melon, 2 × 100 ml
• Placas de lavado (blanco), 2 cada uno
• Placa de recogida
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado a temperatura ambiente.
Cantidad 2 placas