Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Purification Buffer
Código de producto. 10485305 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10485305 200 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10485305 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89972
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Purificación rápida de IgG humana, de ratón y de conejo de suero y otros orígenes con esta alternativa más sencilla a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G.
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Purification Resins y Kits constituyen una alternativa más sencilla y rápida a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G para la purificación de IgG humana, de ratón y de conejo del suero y otros orígenes.
Los kits de purificación de IgG de gel Melon permiten una purificación rápida, sencilla y suave de anticuerpos del suero y otros tipos de muestras. La purificación de anticuerpos con gel Melon se puede realizar con columnas de flujo por gravedad, columnas de centrífuga o cartuchos de cromatografía. La purificación de IgG con gel Melon ahorra tiempo con respecto a los métodos clásicos de proteína A o proteína G sin comprometer la calidad del anticuerpo. En comparación con la purificación de anticuerpos por afinidad con proteína A o proteína G, la purificación de IgG con gel Melon es más sencilla y rápida y proporciona mayores resultados y mayor pureza para una gran variedad de especies de anticuerpos.
Características destacadas:
  • Protocolo simple de un paso: la purificación de IgG con resina de gel Melon no requiere los pasos de unión y lavado, ni los numerosos pasos de elución que sí requieren la proteína A y la proteína G.
  • Purificación rápida: la purificación de anticuerpos del suero es de cuatro a seis veces más rápida que los métodos que se aplican con la proteína A o G.
  • Alta recuperación y pureza: la recuperación de anticuerpos del suero para muchas especies es superior al 90 % con una pureza superior al 80 %
  • Dilución mínima: la necesidad de concentración de anticuerpos antes del almacenamiento o uso es menor.
  • Purificación sólida: los kits de purificación de IgG con gel Melon funcionan con una amplia gama de anticuerpos, incluidos muchos que no se purifican bien si se utiliza la proteína A o la proteína G.
  • Purificación suave: gracias a que las condiciones de elución de anticuerpos no son extremas, la actividad de IgG se mantiene.
  • Soporte reutilizable: la resina de gel Melon se puede utilizar para varias purificaciones de anticuerpos.
  • Disponible en varios formatos: columnas de centrifugación, kits de purificación y cartuchos de cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de purificación de gel
Línea de productos Melon
Tipo de reactivo Tampón de unión
Descripción Tampón de purificación de gel Melon
Contenido y almacenamiento de 20°C a 25°C
Cantidad 200 ml
Formulario Polvo