Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel IgG Purification Kit
Código de producto. 10340964 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10340964 25 ml 1 set
1 options
Código de producto. 10340964 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45212
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Purificación rápida de IgG humana, de ratón y de conejo de suero y otros orígenes con esta alternativa más sencilla a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G.
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Purification Resins y Kits constituyen una alternativa más sencilla y rápida a los métodos tradicionales de proteína A y proteína G para la purificación de IgG humana, de ratón y de conejo del suero y otros orígenes.
Los kits de purificación de IgG de gel Melon permiten una purificación rápida, sencilla y suave de anticuerpos del suero y otros tipos de muestras. La purificación de anticuerpos con gel Melon se puede realizar con columnas de flujo por gravedad, columnas de centrífuga o cartuchos de cromatografía. La purificación de IgG con gel Melon ahorra tiempo con respecto a los métodos clásicos de proteína A o proteína G sin comprometer la calidad del anticuerpo. En comparación con la purificación de anticuerpos por afinidad con proteína A o proteína G, la purificación de IgG con gel Melon es más sencilla y rápida y proporciona mayores resultados y mayor pureza para una gran variedad de especies de anticuerpos.
Características destacadas:
  • Protocolo simple de un paso: la purificación de IgG con resina de gel Melon no requiere los pasos de unión y lavado, ni los numerosos pasos de elución que sí requieren la proteína A y la proteína G.
  • Purificación rápida: la purificación de anticuerpos del suero es de cuatro a seis veces más rápida que los métodos que se aplican con la proteína A o G.
  • Alta recuperación y pureza: la recuperación de anticuerpos del suero para muchas especies es superior al 90 % con una pureza superior al 80 %
  • Dilución mínima: la necesidad de concentración de anticuerpos antes del almacenamiento o uso es menor.
  • Purificación sólida: los kits de purificación de IgG con gel Melon funcionan con una amplia gama de anticuerpos, incluidos muchos que no se purifican bien si se utiliza la proteína A o la proteína G.
  • Purificación suave: gracias a que las condiciones de elución de anticuerpos no son extremas, la actividad de IgG se mantiene.
  • Soporte reutilizable: la resina de gel Melon se puede utilizar para varias purificaciones de anticuerpos.
  • Disponible en varios formatos: columnas de centrifugación, kits de purificación y cartuchos de cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de IgG
Línea de productos Melon
Tipo de columna Resina exclusiva, afinidad
Formato Kit, frasco
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Descripción Kit de purificación de IgG de gel Melon
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificación de IgG de 75 a 150 ml de suero (total 2 g de IgG de suero aprox.)
• Soporte para gel Melon de 25 ml
• Tampón de purificación con gel Melon (mezcla seca para hacer 100x) de 1 l
• Regenerador con gel Melon (mezcla seca para hacer 1x) de 1 l
Almacenar a 4 °C
Cantidad 25 ml