Learn More
MELK-8a hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475707 5 mg 5 miligramos
16469536 50 mg 50 miligramos
16454286 100 mg 100 miligramos
16452968 10 mg 10 miligramos
16430639 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16475707
Marca: Medchem Express HY100368A
MedChemExpress MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.
MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MELK-8a hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2096992-20-8
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H33ClN6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo NVS-MELK8a hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (213.21 mM) ∣DMSO : 8.6 mg/mL (18.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(CC1)CCN1C2=CC=C(N3C=C(C4=CC=NC=C4OCC5CCNCC5)C=N3)C=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 469.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.02
Porcentaje de pureza 99.26%