Learn More
Melittoside, MedChemExpress
Descripción
Melittoside is a natural compound.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melittoside |
| CAS | 19467-03-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H32O15 |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | O[C@H]1[C@@]([C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)(C=CO2)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO |
| Peso molecular (g/mol) | 524.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 524.47 |
| Porcentaje de pureza | 98.87% |
| Mostrar más |