Learn More
Clorhidrato de Melitraceno, TRC
Código de producto. 30134881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134881 100 mg 100 miligramos
18043300 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM215500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10563-70-9
Fórmula molecular C21 H25 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.89
Sinónimo 1-Propanamine, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), δ9(10H),γ-Anthracenepropylamine, N,N,10,10-tetramethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 9-(3-Dimethylaminopropylidene)-10,10-dimethyl-9,10-dihydroanthracene hydrochloride, Dixeran, Melitracen hydrochloride, Melixeran, U 24973A
Nombre IUPAC 3-(10,10-dimetilantraceno-9-ilideno)-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C(C)(C)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melitracen Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1754