Learn More
Monohidrato de melezitosa, TRC
Código de producto. 30479707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479707 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30479707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21540050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melezitose Monohydrate
CAS 10030-67-8
Fórmula molecular C18 H32 O16 . H2O
Cantidad 50 g
Sinónimo O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-D-glucoside Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hidroxi-2,5-bis(hidroximetil)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-tetrahidrofuran-3-il]oxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 522.45236
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.1796